5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4639-1G PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA 7930 DKK
APOSPC4639-1G APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Formel: C₈H₆BrF₃N₂S
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935938
CAS-nummer: 338982-24-4