2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenacyl bromide
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 523 DKK
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Formel: C₉H₇BrClFO
Molekylvægt: 265.52 g/mol
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935937
CAS-nummer: 338982-26-6