N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 1290 DKK
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₂ClF₆NO
Molekylvægt: 347.69 g/mol
Smeltepunkt: 119…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793437
CAS-nummer: 478261-82-4