4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 164 DKK
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Smeltepunkt: 163…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631468
CAS-nummer: 1737-36-6