2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 1290 DKK
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₂₁H₁₄FNO
Smeltepunkt: 89…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01316984
CAS-nummer: 446275-89-4