1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 3960 DKK
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formel: C₈H₉ClF₃NO
Smeltepunkt: 135…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114578
CAS-nummer: 215599-92-1