1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 2030 DKK
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride
Formel: C₇H₈Cl₂FNO
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114574
CAS-nummer: 317821-68-4