2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: O-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 1290 DKK
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Formel: C₇H₈Cl₂FNO
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114572
CAS-nummer: 93081-15-3