4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 DKK
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190102
CAS-nummer: 112279-61-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III