2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[2-(Aminooxyacetyl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine hydrochloride
PC4620-1G PC4620-500MG
APOSPC4620-1GEA 7930 DKK
APOSPC4620-1G APOSPC4620-500MG
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅Cl₂F₃N₄O₂
Molekylvægt: 375.18 g/mol
Smeltepunkt: 172…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114567
CAS-nummer: 321391-87-1