2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 1360 DKK
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O
Smeltepunkt: 205…207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139203
CAS-nummer: 343375-42-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III