3-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 2400 DKK
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
3-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
3-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄F₄O₂
Smeltepunkt: 78…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083521
CAS-nummer: 654-99-9