3-Chlor-5-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 262 DKK
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chlor-5-Fluoranilin 98%
3-Chlor-5-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Massefylde: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03407962
CAS-nummer: 4863-91-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III