4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 985 DKK
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Smeltepunkt: 47…49 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115633
CAS-nummer: 28987-48-6