2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 447 DKK
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428512
CAS-nummer: 166328-16-1