(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 721 DKK
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Smeltepunkt: 60…63 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631930
CAS-nummer: 103360-04-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II