2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 2050 DKK
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molekylvægt: 220.15 g/mol
Smeltepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115976
CAS-nummer: 448-36-2