2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 218 DKK
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Smeltepunkt: 63…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02101784
CAS-nummer: 132927-08-3