2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 2710 DKK
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃F₃S
Kogepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973785
CAS-nummer: 86093-76-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III