1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
PC4590-100G PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA 2110 DKK
APOSPC4590-100G APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Formel: C₅H₂F₆O₂
Kogepunkt: 70 °C
Massefylde: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000426
CAS-nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II