2'-Fluor-6'-methoxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4586-1G PC4586-25G PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA 164 DKK
APOSPC4586-1G APOSPC4586-25G APOSPC4586-5G
2'-Fluor-6'-methoxyacetophenon
2'-Fluor-6'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671762
CAS-nummer: 120484-50-6