2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 273 DKK
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesyre
2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesyre
Formel: C₇HF₄NO₄
Smeltepunkt: 137…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093916
CAS-nummer: 16583-08-7