4-(Trifluoromethylthio)toluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 924 DKK
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Formel: C₈H₇F₃S
Kogepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00129190
CAS-nummer: 352-68-1