1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 251 DKK
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Formel: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
Kogepunkt: 103…104 °C
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191479
CAS-nummer: 1644-11-7