1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC4580-100G PC4580-25G PC4580-500G
APOSPC4580-100GEA 436 DKK
APOSPC4580-100G APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.5543 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840206
CAS-nummer: 450-96-4