(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 349 DKK
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117455
CAS-nummer: 24974-71-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II