2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 164 DKK
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFNO
Smeltepunkt: 238…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00193059
CAS-nummer: 456-00-8