2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4573-1G PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA 208 DKK
APOSPC4573-1G APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFNO
Smeltepunkt: 199…203 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08532458
CAS-nummer: 93102-96-6