2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
PC4565-1G PC4565-5G PC4565-10G
APOSPC4565-1GEA 763 DKK
APOSPC4565-1G APOSPC4565-5G APOSPC4565-10G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269431
CAS-nummer: 239135-55-8