4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 218 DKK
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070813
CAS-nummer: 14091-16-8