2-Fluor-4-iodbenzotriflourid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 404 DKK
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluor-4-iodbenzotriflourid 98%
2-Fluor-4-iodbenzotriflourid
Formel: C₇H₃F₄I
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01320764
CAS-nummer: 239135-53-6