2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 DKK
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Smeltepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797752
CAS-nummer: 155906-10-8