2-Chlor-6-trifluormethylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4544-25G PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA 164 DKK
APOSPC4544-25G APOSPC4544-100G
2-Chlor-6-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-6-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃ClF₃N
Kogepunkt: 60…62 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 32…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042226
CAS-nummer: 39890-95-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III