2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC4539-1G PC4539-5G
APOSPC4539-1GEA 295 DKK
APOSPC4539-1G APOSPC4539-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molekylvægt: 180.1 g/mol
Smeltepunkt: 35…36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236300
CAS-nummer: 239135-50-3
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 III