2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 2190 DKK
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Kogepunkt: 193 °C
Massefylde: 1.321 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061161
CAS-nummer: 239135-49-0
UN nummer: 2735
ADR: 8 II