5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 393 DKK
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molekylvægt: 257.03 g/mol
Kogepunkt: 197
Smeltepunkt: 22
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236290
CAS-nummer: 239135-48-9
UN nummer: 1760
ADR: 8 III