1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H,9H-Perfluorononyl methacrylate
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 1050 DKK
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Formel: C₁₃H₈F₁₆O₂
Molekylvægt: 500.18 g/mol
Kogepunkt: 234 °C
Massefylde: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078427
CAS-nummer: 1841-46-9