Fluroxene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4526-1G PC4526-100MG PC4526-250MG
APOSPC4526-1GEA 3750 DKK
APOSPC4526-1G APOSPC4526-100MG APOSPC4526-250MG
Fluroxene 97%
Fluroxene
Formel: C₄H₅F₃O
Kogepunkt: 43…45 °C
Massefylde: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00864407
CAS-nummer: 406-90-6
EINECS: 206-977-1
UN nummer: 3271
ADR: 3,II