4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 1490 DKK
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₇H₈FN₃S
Smeltepunkt: 171…172 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041294
CAS-nummer: 330-94-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III