4-Chloro-6-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4517-1G PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA 186 DKK
APOSPC4517-1G APOSPC4517-250MG
4-Chloro-6-fluoroquinoline
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278783
CAS-nummer: 391-77-5