2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 1230 DKK
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Formel: C₈H₄F₂O₃
Kogepunkt: 202…203 °C
Massefylde: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792420
CAS-nummer: 656-42-8