1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4503-1G PC4503-5G PC4503-25G
APOSPC4503-1GEA 676 DKK
APOSPC4503-1G APOSPC4503-5G APOSPC4503-25G
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
1H,1H-Perfluoroheptylamine
Formel: C₇H₄F₁₃N
Kogepunkt: 129 °C/740mmHg
Massefylde: 1,624 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319145
CAS-nummer: 423-49-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III