Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 DKK
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Formel: C₄H₁₁BF₄O
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011345
CAS-nummer: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN nummer: 3129
ADR: 4.3+8,II