1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 592 DKK
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₈BrF₃
Molekylvægt: 253.062 g/mol
Kogepunkt: 90…92 °C/12mmHg
Massefylde: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092900
CAS-nummer: 1997-80-4
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS III