N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride
PC450270-100G PC450270-25G PC450270-5G
APOSPC450270-100GEA 7250 DKK
APOSPC450270-100G APOSPC450270-25G APOSPC450270-5G
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Formel: C₈H₂₂F₃N
Kogepunkt: 93…95 °C/4mmHg
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144880
CAS-nummer: 131600-43-6
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II