Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450245-1G PC450245-25G PC450245-5G
APOSPC450245-1GEA 162 DKK
APOSPC450245-1G APOSPC450245-25G APOSPC450245-5G
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203710
CAS-nummer: 57381-59-6