1-(2-Fluorophenyl)propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450219-10G PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA 985 DKK
APOSPC450219-10G APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062368
CAS-nummer: 156022-15-0