1H,1H,2H-Perfluor-1-penten 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 5120 DKK
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-penten 97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-penten
Formel: C₅H₃F₇
Kogepunkt: 30…31 °C
Massefylde: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 355-08-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III