2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450103-1G PC450103-250MG PC450103-5G
APOSPC450103-1GEA 0 DKK
APOSPC450103-1G APOSPC450103-250MG APOSPC450103-5G
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024302
CAS-nummer: 887707-25-7