(1,1-Difluoropropyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 1540 DKK
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₁₀F₂
Kogepunkt: 25 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525542
CAS-nummer: 74185-83-4